Få mere at vide
Sølvtråd, 2,0 mm (0,08 tommer) diameter, annealed, 99,9 % (metalbasis)
Artikelnummer. 11391269
Skift visning
Mængde:
50 cm
250 cm
1000 cm
Pakningsstørrelse:
1000cm
250cm
50cm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11391269 250 cm 250cm
11301279 50 cm 50cm
11381269 1000 cm 1000cm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11391269 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 011435.CB
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-12-2026
CAS: 7440-22-4 | Ag | 107,87 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7440-22-4
Molekylær formel Ag
Molekylvægt (g/mol) 107.87
MDL nummer MFCD00003397
InChI nøgle BQCADISMDOOEFD-UHFFFAOYSA-N
Synonym argentum, metal, atom, colloidal, silver, colloidal, silver, elemental, algaedyn, amalgum, epinall, silber
PubChem CID 23954
ChEBI CHEBI:9141
IUPAC navn sølv
SMIL [Ag]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Silver wire
Navn note 2,0 mm (0,08 tommer) diameter, glødet, temper: blød
Mængde 250 cm
Lugt Karakteristik
Vægt ≈32,94 g/m
Form Wire
Assay Procent Noter (metalbasis)
Procent renhed 99.9%