Få mere at vide
Sølvtråd, 2,0 mm (0,08 tommer) diameter, hård, 99,9% (metalbasis)
Artikelnummer. 11384188
Skift visning
Mængde:
50 cm
250 cm
1000 cm
Pakningsstørrelse:
1000cm
250cm
50cm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11384188 50 cm 50cm
11364188 250 cm 250cm
11374188 1000 cm 1000cm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11384188 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 041457.BW
 Begrænset vare
Request Bulk or Custom Format
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
CAS: 7440-22-4 | Ag | 107,87 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7440-22-4
Molekylær formel Ag
Molekylvægt (g/mol) 107.87
MDL nummer MFCD00003397
InChI nøgle BQCADISMDOOEFD-UHFFFAOYSA-N
Synonym argentum, metal, atom, colloidal, silver, colloidal, silver, elemental, algaedyn, amalgum, epinall, silber
PubChem CID 23954
ChEBI CHEBI:9141
IUPAC navn sølv
SMIL [Ag]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Silver wire
Navn note 2,0 mm (0,08 tommer) diameter, hård
Mængde 50 cm
Lugt Karakteristik
Vægt ≈32,94 g/m
Form Wire
Assay Procent Noter (metalbasis)
Procent renhed 99.9%