Få mere at vide
Sølvtråd, 1,5 mm (0,06 tommer) diameter, Premion™, 99,998 % (metalbasis)
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Silver |
| Farve | Sølv |
| Udseende | Silver-colored wire |
| Mængde | 25 cm |
| Lugt | Characteristic |
| Analyseprocentområde | 99.998% (Metals basis) |
| Form | Wire |