Få mere at vide
Sølvtråd, 1,0 mm (0,04 tommer) diameter, Premion™, 99,999 % (metalbasis)
Artikelnummer. 11377117
Skift visning
Mængde:
50 cm
250 cm
1000 cm
Pakningsstørrelse:
1000cm
250cm
50cm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11377117 250 cm 250cm
11367117 50 cm 50cm
11387117 1000 cm 1000cm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11377117 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 011466.CB
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2044.81 DKK
    1839.65 DKK / 250cm
    Spare 205.16 DKK
    10% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Form: ca. 8,24 g/m | CAS: 7440-22-4 | Ag | 107,87 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7440-22-4
Molekylær formel Ag
Molekylvægt (g/mol) 107.87
MDL nummer MFCD00003397
InChI nøgle BQCADISMDOOEFD-UHFFFAOYSA-N
Synonym argentum, metal, atom, colloidal, silver, colloidal, silver, elemental, algaedyn, amalgum, epinall, silber
PubChem CID 23954
ChEBI CHEBI:9141
IUPAC navn sølv
SMIL [Ag]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Silver
Farve Sølv
Udseende Sølvfarvet tråd
Mængde 250 cm
Lugt Karakteristik
Analyseprocentområde 99,999% (metalbasis)
Form Wire