Få mere at vide
Sølvtråd, 1,0 mm (0,04 tommer) diameter, hård, 99,9 % (metalbasis)
Artikelnummer. 11344188
Skift visning
Mængde:
1 m
5 m
25 m
Pakningsstørrelse:
1m
25m
5m
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11344188 25 m 25m
11334188 1 m 1m
11354188 5 m 5m
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11344188 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 041456.G9
Request Bulk or Custom Format
Form: ca. 8,24 g/m; Temperament: hårdt | CAS: 7440-22-4 | Ag | 107,87 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7440-22-4
Molekylær formel Ag
Molekylvægt (g/mol) 107.87
MDL nummer MFCD00003397
InChI nøgle BQCADISMDOOEFD-UHFFFAOYSA-N
Synonym argentum, metal, atom, colloidal, silver, colloidal, silver, elemental, algaedyn, amalgum, epinall, silber
PubChem CID 23954
ChEBI CHEBI:9141
IUPAC navn sølv
SMIL [Ag]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Silver
Farve Sølv
Navn note Hard
Udseende Silver-colored wire
Mængde 25 m
Lugt Characteristic
Analyseprocentområde 99.9% (Metals basis)
Form Wire