Få mere at vide
Sølvtråd, 0,64 mm (0,025 tommer) diameter, annealed, 99,9% (metalbasis)
Artikelnummer. 11369488
Skift visning
Mængde:
2 m
10 m
50 m
Pakningsstørrelse:
10m
2m
50m
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11369488 2 m 2m
11359488 10 m 10m
11349488 50 m 50m
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11369488 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 043325.G2
 Begrænset vare
Request Bulk or Custom Format
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Form: ca. 3,4 g/m; Temperament: blødt | CAS: 7440-22-4 | Ag | 107,87 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 7440-22-4
Molekylær formel Ag
Molekylvægt (g/mol) 107.87
MDL nummer MFCD00003397
InChI nøgle BQCADISMDOOEFD-UHFFFAOYSA-N
Synonym argentum, metal, atom, colloidal, silver, colloidal, silver, elemental, algaedyn, amalgum, epinall, silber
PubChem CID 23954
ChEBI CHEBI:9141
IUPAC navn sølv
SMIL [Ag]
Specifications
Kemisk navn eller materiale Silver
Farve Sølv
Navn note Glødet
Udseende Sølvfarvet tråd
Tæthed 10,5 g/cm3
Mængde 2 m
Lugt Karakteristik
Analyseprocentområde 99,9% (metalbasis)
Form Wire