Få mere at vide
Sølvtråd, 0,404 mm (0,0159 tommer) diameter, annealed, 99,9 % (metalbasis)
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Silver wire |
| Navn note | 0,404 mm (0,0159 tommer) i diameter, glødet |
| Mængde | 100 m |
| Lugt | Karakteristik |
| Vægt | ≈1,35 g/m |
| Form | Wire |
| Assay Procent Noter | (metalbasis) |
| Procent renhed | 99.9% |