Få mere at vide
Sølvtråd, 0,25 mm (0,01 tommer) diameter, Premion™, 99,9985% (metalbasis)
Artikelnummer. 11317127
Skift visning
Mængde:
5 m
25 m
100 m
Pakningsstørrelse:
100m
25m
5m
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11317127 5 m 5m
11337127 25 m 25m
11327127 100 m 100m
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11317127 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 011468.G5
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Form: ca. 0,51 g/m | CAS: 7440-22-4 | Ag | 107,87 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7440-22-4
Molekylær formel Ag
Molekylvægt (g/mol) 107.87
MDL nummer MFCD00003397
InChI nøgle BQCADISMDOOEFD-UHFFFAOYSA-N
Synonym argentum, metal, atom, colloidal, silver, colloidal, silver, elemental, algaedyn, amalgum, epinall, silber
PubChem CID 23954
ChEBI CHEBI:9141
IUPAC navn sølv
SMIL [Ag]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Silver
Farve Sølv
Udseende Sølvfarvet tråd
Mængde 5 m
Lugt Karakteristik
Analyseprocentområde 99,9985% (metalbasis)
Form Wire