Få mere at vide
Silver wire, 0.25mm (0.01in) dia, hard, 99.9% (metals basis)
Artikelnummer. 11304188
Mængde:
100 m
25 m
500 m
Pakningsstørrelse:
100m
25m
500m
Artikelnummer. 11304188
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 041455.H4
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Form: Ca. 0,51 g/m; Temperament: hårdt
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7440-22-4
Molekylær formel Ag
Molekylvægt (g/mol) 107.87
MDL nummer MFCD00003397
InChI nøgle BQCADISMDOOEFD-UHFFFAOYSA-N
Synonym argentum, metal, atom, colloidal, silver, colloidal, silver, elemental, algaedyn, amalgum, epinall, silber
PubChem CID 23954
ChEBI CHEBI:9141
IUPAC navn sølv
SMIL [Ag]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Silver
Farve Sølv
Navn note Hard
Udseende Silver-colored wire
Tæthed 10.5g/cm3
Mængde 100 m
Lugt Characteristic
Analyseprocentområde 99.9% (Metals basis)
Form Wire