Få mere at vide
Sølvtråd, 0,25 mm (0,01 tommer) diameter, annealed, 99,9 % (metalbasis)
Artikelnummer. 11326578
Skift visning
Mængde:
25 m
100 m
500 m
Pakningsstørrelse:
100m
25m
500m
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11326578 25 m 25m
11336578 100 m 100m
11346578 500 m 500m
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11326578 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 012187.G9
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Request Bulk or Custom Format
CAS: 7440-22-4 | Ag | 107,87 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7440-22-4
Molekylær formel Ag
Molekylvægt (g/mol) 107.87
MDL nummer MFCD00003397
InChI nøgle BQCADISMDOOEFD-UHFFFAOYSA-N
Synonym argentum, metal, atom, colloidal, silver, colloidal, silver, elemental, algaedyn, amalgum, epinall, silber
PubChem CID 23954
ChEBI CHEBI:9141
IUPAC navn sølv
SMIL [Ag]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Silver wire
Navn note 0,25 mm (0,01 tommer) diameter, glødet, temperering: blød
Mængde 25 m
Lugt Karakteristik
Vægt ≈0,51 g/m
Form Wire
Assay Procent Noter (metalbasis)
Procent renhed 99.9%