Få mere at vide
Sølvtråd, 0,203 mm (0,008 tommer) diameter, hård, 99,95 % (metalbasis)
Artikelnummer. 15466715
Skift visning
Mængde:
1 m
5 m
10 m
Pakningsstørrelse:
10m
1m
5m
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15466715 1 m 1m
15476715 5 m 5m
15486715 10 m 10m
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15466715 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 045071.G1
 Begrænset vare
Request Bulk or Custom Format
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
CAS: 7440-22-4 | Ag | 107,87 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7440-22-4
Molekylær formel Ag
Molekylvægt (g/mol) 107.87
MDL nummer MFCD00003397
InChI nøgle BQCADISMDOOEFD-UHFFFAOYSA-N
Synonym argentum, metal, atom, colloidal, silver, colloidal, silver, elemental, algaedyn, amalgum, epinall, silber
PubChem CID 23954
ChEBI CHEBI:9141
IUPAC navn sølv
SMIL [Ag]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Silver
Farve Sølv
Navn note Hard
Udseende Silver-colored wire
Mængde 1 m
Lugt Characteristic
Analyseprocentområde 99.95% (Metals basis)
Form Wire