Få mere at vide
Sølvtråd, 0,1 mm (0,004 tommer) diameter, Premion™, 99,997 % (metalbasis)
Artikelnummer. 11397127
Skift visning
Mængde:
2 m
10 m
50 m
Pakningsstørrelse:
10m
2m
50m
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11397127 10 m 10m
11387127 2 m 2m
11377127 50 m 50m
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11397127 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 011470.G6
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1694.06 DKK
    1523.65 DKK / 10m
    Spare 170.41 DKK
    10% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-11-2026
CAS: 7440-22-4 | Ag | 107,87 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7440-22-4
Molekylær formel Ag
Molekylvægt (g/mol) 107.87
MDL nummer MFCD00003397
InChI nøgle BQCADISMDOOEFD-UHFFFAOYSA-N
Synonym argentum, metal, atom, colloidal, silver, colloidal, silver, elemental, algaedyn, amalgum, epinall, silber
PubChem CID 23954
ChEBI CHEBI:9141
IUPAC navn sølv
SMIL [Ag]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Silver wire
Navn note 0,1 mm (0,004 tommer) diameter.
Mængde 10 m
Lugt Karakteristik
Vægt ≈0,08 g/m
Form Wire
Assay Procent Noter (metalbasis)
Procent renhed 99.997%
Grad Premion