Få mere at vide
Silver wire, 0.127mm (0.005in) dia, annealed, 99.9% (metals basis)
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Silver |
| Navn note | Annealed |
| Tæthed | 10.5g/cm3 |
| Mængde | 5 m |
| Lugt | Characteristic |
| Analyseprocentområde | 99.9%, metal basis |
| Form | Wire |