Få mere at vide
Sølvtråd, 0,05 mm (0,002 tommer) diameter, annealed, 99,99% (metalbasis)
Artikelnummer. 11490780
Skift visning
Mængde:
5 m
50 m
2 x 50 m
Pakningsstørrelse:
5m
Hver
Pakke med 2
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11490780 2 x 50 m Pakke med 2
11470780 5 m 5m
11480780 50 m Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11490780 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 044461.J4
 Begrænset vare
Request Bulk or Custom Format
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
CAS: 7440-22-4 | Ag | 107,87 g/mol
Sølvtråd finder anvendelse i elektronik. Det bruges også i højttalersystemer til deres magnettråd for at få den bedste lyd tilgængelig fra deres højttalere. Desuden bruges det til fremstilling af smykker.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7440-22-4
Molekylær formel Ag
Molekylvægt (g/mol) 107.87
MDL nummer MFCD00003397
InChI nøgle BQCADISMDOOEFD-UHFFFAOYSA-N
Synonym argentum, metal, atom, colloidal, silver, colloidal, silver, elemental, algaedyn, amalgum, epinall, silber
PubChem CID 23954
ChEBI CHEBI:9141
IUPAC navn sølv
SMIL [Ag]
Specifica
Kemisk navn eller materiale Silver wire
Navn note 0,05 mm (0,002 tommer) diameter, glødet
Mængde 2 x 50 m
Lugt Karakteristik
Vægt ≈0,02 g/m
Form Wire
Assay Procent Noter (metalbasis)
Opløselighedsinformation Uopløselig i vand.
Procent renhed 99.99%
RUO– Kun brug til forskning
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.