Få mere at vide
Silver wire, 0.05mm (0.002in) dia, annealed, 99.99% (metals basis)
Artikelnummer. 11470780
Mængde:
2 x 50 m
5 m
50 m
Pakningsstørrelse:
5m
Hver
Pakke med 2
Artikelnummer. 11470780
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 044461.G5
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 7440-22-4 | Ag | 107.87 g/mol
Sølvtråd finder anvendelse i elektronik. Det bruges også i højttalersystemer til deres magnettråd for at få den bedste lyd tilgængelig fra deres højttalere. Desuden bruges det til fremstilling af smykker.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7440-22-4
Molekylær formel Ag
Molekylvægt (g/mol) 107.87
MDL nummer MFCD00003397
InChI nøgle BQCADISMDOOEFD-UHFFFAOYSA-N
Synonym argentum, metal, atom, colloidal, silver, colloidal, silver, elemental, algaedyn, amalgum, epinall, silber
PubChem CID 23954
ChEBI CHEBI:9141
IUPAC navn sølv
SMIL [Ag]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Silver wire
Navn note 0.05mm (0.002 in.) dia., Annealed
Mængde 5 m
Lugt Characteristic
Vægt ≈0.02g/m
Form Wire
Assay Procent Noter (metalbasis)
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Procent renhed 99.99%