Få mere at vide
Sølvtråd, 0,05 mm (0,002 in.) dia., Premion™ , 99,99 % (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11325879
Mængde:
2 x 50 m
5 m
50 m
Pakningsstørrelse:
50mm
5m
Pakke med 2
Artikelnummer. 11325879
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 011467.H2
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 7440-22-4 | Ag | 107.87 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7440-22-4
Molekylær formel Ag
Molekylvægt (g/mol) 107.87
MDL nummer MFCD00003397
InChI nøgle BQCADISMDOOEFD-UHFFFAOYSA-N
Synonym argentum, metal, atom, colloidal, silver, colloidal, silver, elemental, algaedyn, amalgum, epinall, silber
PubChem CID 23954
ChEBI CHEBI:9141
IUPAC navn sølv
SMIL [Ag]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Silver wire
Navn note 0.05mm (0.002 in.) dia.
Mængde 50 m
Lugt Characteristic
Vægt ≈0.02g/m
Form Wire
Assay Procent Noter (metalbasis)
Procent renhed 99.99%
Grad Premion