Få mere at vide
Sølvtråd, 0,025 mm (0,001 tommer) diameter, hård, 99,9 % (metalbasis)
Artikelnummer. 11366517
Change view
Click to view available options
Mængde:
5 m
25 m
Unit Size:
25m
5m
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Mængde Unit Size
11366517 25 m 25m
11346517 5 m 5m
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 11366517 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. 000307.G9
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-12-2026
Add to basket
CAS: 7440-22-4 | Ag | 107,87 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 7440-22-4
Molekylær formel Ag
Molekylvægt (g/mol) 107.87
MDL nummer MFCD00003397
InChI nøgle BQCADISMDOOEFD-UHFFFAOYSA-N
Synonym argentum, metal, atom, colloidal, silver, colloidal, silver, elemental, algaedyn, amalgum, epinall, silber
PubChem CID 23954
ChEBI CHEBI:9141
IUPAC navn sølv
SMIL [Ag]
Specifications
Kemisk navn eller materiale Silver wire
Navn note 0,025 mm (0,001 tommer) diameter, hård
Mængde 25 m
Lugt Karakteristik
Vægt ≈0,005 g/m
Form Wire
Assay Procent Noter (metalbasis)
Procent renhed 99.9%