Få mere at vide
Silver wire, 0.025mm (0.001in) dia, hard, 99.9% (metals basis)
Mængde:
25 m
5 m
Pakningsstørrelse:
25m
5m
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Silver wire |
| Navn note | 0.025mm (0.001 in.) dia., Hard |
| Mængde | 5 m |
| Lugt | Characteristic |
| Vægt | ≈0.005g/m |
| Form | Wire |
| Assay Procent Noter | (metalbasis) |
| Procent renhed | 99.9% |