Få mere at vide
Sølv todelt ledende klæbemiddel, EXP . XX/XX harpiks og hærder, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
En ledende epoxy, som binder godt til metal, keramik, plast, glas og grafit
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
- Begrænset holdbarhed, 60 dage efter afsendelse
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Silver two part conductive adhesive |
| Navn note | EXP. x X/XX Resin and Hardener |
| Mængde | 1 g |
| MDL nummer | MFCD00003397 |