Få mere at vide
Sølv todelt ledende klæbemiddel, EXP . XX/XX harpiks og hærder, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11352028
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
25 g
Pakningsstørrelse:
10g
1g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11352028 10 g 10g
11362028 1 g 1g
11382028 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11352028 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 012942.09
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
En ledende epoxy, som binder godt til metal, keramik, plast, glas og grafit
En ledende epoxy, som binder godt til metal, keramik, plast, glas og grafit
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
  • Begrænset holdbarhed, 60 dage efter afsendelse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Silver two part conductive adhesive
Navn note EXP. x X/XX Resin and Hardener
Mængde 10 g
MDL nummer MFCD00003397