Få mere at vide
Sølvwolframoxid, 99% (metalbasis)
Beskrivelse
Sølv wolframoxid bruges i elektroniske og kemiske industrier. Det bruges også som et biokemisk stof til proteomikforskning.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Silver tungsten oxide |
| Farve | Gul |
| Mængde | 50 g |
| Lugt | Lugtfri |
| Følsomhed | Lysfølsom |
| Form | Pulver |
| Lineær formel | Ag2WO4 |
| Opløselighedsinformation | Uopløselig i vand; Opløseligt i kaliumcyanid, ammoniumhydroxid og salpetersyre |
| Formel vægt | 463.58 |
| Procent renhed | 99% |