Få mere at vide
Sølvrør, 6,35 mm (0,25 tommer) overdiameter, 4,35 mm (0,171 tommer) ID, 99,9% (metalbasis)
Artikelnummer. 11327847
Skift visning
Mængde:
10 cm
50 cm
4 x 50 cm
Pakningsstørrelse:
10cm
50cm
Pakke med 4
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11327847 10 cm 10cm
11307847 50 cm 50cm
11317847 4 x 50 cm Pakke med 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11327847 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 014259.BS
 Begrænset vare
På lager
CAS: 7440-22-4 | Ag | 107,87 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7440-22-4
Molekylær formel Ag
Molekylvægt (g/mol) 107.87
MDL nummer MFCD00003397
InChI nøgle BQCADISMDOOEFD-UHFFFAOYSA-N
Synonym argentum, metal, atom, colloidal, silver, colloidal, silver, elemental, algaedyn, amalgum, epinall, silber
PubChem CID 23954
ChEBI CHEBI:9141
IUPAC navn sølv
SMIL [Ag]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Silver tubing
Navn note OD: 6,35 mm (0,25 tommer) ID: 4,35 mm (0,171 tommer), Temper: som tegnet
Mængde 10 cm
Lugt Karakteristik
Vægt ≈18g/10cm
Assay Procent Noter (metalbasis)
Procent renhed 99.9%