Få mere at vide
Silver tubing, 6.35mm (0.25in) OD, 4.35mm (0.171in) ID, 99.9% (metals basis)
Artikelnummer. 11307847
Mængde:
10 cm
50 cm
4 x 50 cm
Pakningsstørrelse:
10cm
50cm
Pakke med 4
Artikelnummer. 11307847
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 014259.BW
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 7440-22-4 | Ag | 107.87 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7440-22-4
Molekylær formel Ag
Molekylvægt (g/mol) 107.87
MDL nummer MFCD00003397
InChI nøgle BQCADISMDOOEFD-UHFFFAOYSA-N
Synonym argentum, metal, atom, colloidal, silver, colloidal, silver, elemental, algaedyn, amalgum, epinall, silber
PubChem CID 23954
ChEBI CHEBI:9141
IUPAC navn sølv
SMIL [Ag]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Silver tubing
Navn note OD: 6.35mm (0.25 in.) ID: 4.35mm (0.171 in.), Temper: as drawn
Mængde 50 cm
Lugt Characteristic
Vægt ≈18g/10cm
Assay Procent Noter (metalbasis)
Procent renhed 99.9%