Få mere at vide
Sølvtrifluoromethanesulfonat, TRC
Artikelnummer. 30423290
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
30423290 5 g
1 options
Artikelnummer. 30423290 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCS4651005G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Silver Trifluoromethanesulfonate
CAS 2923-28-6
Molekylær formel CAgF3O3S
Mængde 5 g
Synonym Trifluoro-methanesulfonic Acid Silver(1+) Salt, Silver (trifluoromethyl)sulfonate, Silver triflate, Silver trifluoromethanesulfonate, Silver trifluoromethanesulfonate, Silver Trifluoromethanesulphonate, Silver(1+) Triflate, Silver(1+) trifluoromethanesulfonate, Silver(I) Triflate, Silver(I) Trifluoromethanesulfonate, Trifluoromethanesulfonic Acid Silver(1+) Salt
InChI formel InChI=1S/CHF3O3S.Ag/c2-1(3,4)8(5,6)7;/h(H,5,6,7);/q;+1/p-1
SMIL [Ag+].[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F
IUPAC navn sølv; trifluoromethanesulfonat
Molekylvægt (g/mol) 256.94
Formel vægt 255.8571