missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Silver Trifluoromethanesulfonate, Sigma-Aldrich™
Beskrivelse
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of the 12 Principles of Green Chemistry. This catalyst efficiently promotes decarboxylative functionalization of alkynoic acids. Its ability to generate cationic gold species makes it invaluable for tandem catalysis in complex molecule synthesis.
Tekniske data
Tekniske data
| CAS | 2923-28-6 |
| Smeltepunkt | 356°C |
| MDL nummer | MFCD00013226 |
| Mængde | 5 g |
| Synonym | Silver trifluoromethanesulfonate, Trifluoromethanesulfonic acid silver salt, Silver trifluoromethanesulfonate |
| Molekylvægt (g/mol) | 256.94 |
| Grad | Research |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?