Få mere at vide
Silver trifluoromethanesulfonate, 99+%
Artikelnummer. 10700881 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
10 g
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
10g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10700881 10 g Glasflaske 10g
10701071 25 g Glasflaske 25g
11904351 100 g Glasflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10700881 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 175200100
Request Bulk or Custom Format
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
CAS: 2923-28-6 | CAgF3O3S | 256.93 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2923-28-6
Molekylær formel CAgF3O3S
Molekylvægt (g/mol) 256.93
MDL nummer MFCD00013226
InChI nøgle QRUBYZBWAOOHSV-UHFFFAOYSA-M
Synonym silver trifluoromethanesulfonate, silver triflate, agotf, silver trifluoromethanesulphonate, trifluoromethanesulfonic acid silver salt, silver i trifluoromethanesulfonate, silver trifluoromethylsulfonate, methanesulfonic acid, trifluoro-, silver 1+ salt, silver i trifluoromethanesulphonate, silver 1+ ion triflate
PubChem CID 76223
IUPAC navn sølv;trifluormethansulfonat
SMIL [Ag+].[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Silver trifluoromethanesulfonate
Smeltepunkt 356.0°C
Farve Hvid til beige
Elementær analyse 99.0% min.
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 99+%
Emballage Glasflaske
Lineær formel CF3SO3Ag
Mængde 10 g
Merck Index 09,302
Opløselighedsinformation Solubility in water: soluble.
Formel vægt 256.92
Procent renhed 99+%
Fysisk form Pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Silver trifluoromethanesulfonate
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.