Få mere at vide
Sølvtrifluoromethansulfonat, 98%
Artikelnummer. 11389339
Skift visning
Mængde:
2 g
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
2g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11389339 2 g 2g
11379339 10 g 10g
11369339 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11389339 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 088722.04
 Begrænset vare
Request Bulk or Custom Format
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
CAS: 2923-28-6 | CAgF3O3S | 256,93 g/mol
Sølvtrifluormethansulfonat er nyttigt til halogenidabstraktion. Det hjælper med at aktivere svovlbeskyttelsesgrupper ved de anomere centre af kulhydrater i nærvær af jod. Det anvendes som triflateringsmiddel i kombination med palladiumforbindelser, som katalysator for krydskoblingsreaktioner og i flere organiske omdannelsesreaktioner. Polyurethaner fremstillet af sølvtriflat udviser høj permeabilitet og selektivitet over for olefiner i deres adskillelse fra paraffinblandinger. Polyethylenoxid - sølv triflate kompositter finder anvendelse i fugtsensorer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2923-28-6
Molekylær formel CAgF3O3S
Molekylvægt (g/mol) 256.93
MDL nummer MFCD00013226
InChI nøgle QRUBYZBWAOOHSV-UHFFFAOYSA-M
Synonym silver trifluoromethanesulfonate, silver triflate, agotf, silver trifluoromethanesulphonate, trifluoromethanesulfonic acid silver salt, silver i trifluoromethanesulfonate, silver trifluoromethylsulfonate, methanesulfonic acid, trifluoro-, silver 1+ salt, silver i trifluoromethanesulphonate, silver 1+ ion triflate
PubChem CID 76223
IUPAC navn sølv;trifluormethansulfonat
SMIL [Ag+].[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Silver trifluoromethanesulfonate
Smeltepunkt 356 °C
Farve Hvid
Fysisk form Krystallinsk
Mængde 2 g
Lugt Lugtfri
Følsomhed Lysfølsom
Analyseprocentområde 98%
Beilstein EM>10,
Opløselighedsinformation Opløseligt i vand og også i de fleste organiske opløsningsmidler.
Formel vægt 256.93
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Silver trifluoromethanesulfonate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P271-Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P362+P364-Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse.
  • P403+P233-Opbevares på et godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Silver trifluoromethanesulfonate