Få mere at vide
Silver trifluoroacetate, 98%
Artikelnummer. 11391469
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11391469 5 g 5g
11381469 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11391469 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 013933.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 2966-50-9 | C2AgF3O2 | 220.883 g/mol
Sølvtrifluoracetat anvendes som en Lewis syrekatalysator. Det bruges som et vigtigt råmateriale til fremstilling af triethylsilyltrifloroacetat og triphenylmethyltrifluoracetat. Yderligere anvendes det som en katalysator ved fremstilling af 4-iodoveratrol ud fra veratrol ved at reagere med iod.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2966-50-9
Molekylær formel C2AgF3O2
Molekylvægt (g/mol) 220.883
MDL nummer MFCD00013199
InChI nøgle KZJPVUDYAMEDRM-UHFFFAOYSA-M
Synonym silver trifluoroacetate, silver 1+ trifluoroacetate, silver i 2,2,2-trifluoroacetate, silver mono trifluoroacetate, trifluoroacetic acid silver salt, silver 1+ ion trifluoroacetate, acetic acid, trifluoro-, silver 1+ salt, silver i trifluoroacetate, trifluoroacetic acid, silver salt, trifluoroacetic acid, silver 1+ salt
PubChem CID 76299
IUPAC navn sølv;2,2,2-trifluoracetat
SMIL C(=O)(C(F)(F)F)[O-].[Ag+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Silver trifluoroacetate
Smeltepunkt 257°C to 260°C (decomposition)
Fysisk form Pulver
Mængde 5 g
Analyseprocentområde 98%
Opløselighedsinformation Soluble in water,ether and benzene.
Formel vægt 220.88
Følsomhed Hygroscopic; Light sensitive
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Silver trifluoroacetate
Signal Word
  • Advarsel
Hazard Category
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Hazard Statement
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
Precautionary Statement
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Silver trifluoroacetate