Få mere at vide
Sølv thiocyanat, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11351998
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11351998 10 g 10g
11361998 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11351998 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 011897.09
 Begrænset vare
På lager
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Til fremstilling af ikke-metalliske thiocyanater, analytisk reagens, i fotografiske emulsioner
Sølvthiocyanat anvendes til fremstilling af ikke-metalliske thiocyanater, analytisk reagens, i fotografiske emulsioner og som et organisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 1701-93-5
Molekylær formel CHAgNS
Molekylvægt (g/mol) 166.954
MDL nummer MFCD00003416
InChI nøgle KFDDCZCFSUJOBJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym silver 1+ ion thiocyanate ion
PubChem CID 16211904
IUPAC navn sølv;thiocyansyre
SMIL C(#N)S.[Ag]
Especificaciones
Kemisk navn eller materiale Silver thiocyanate
Smeltepunkt (nedbrydning)
Farve Hvid
Fysisk form Krystallinsk
Mængde 10 g
Lugt Lugtfri
Følsomhed Lysfølsom
Udseende Hvide krystaller
Opløselighedsinformation Meget let opløseligt i vand. Uopløseligt i ethanol, acetone, syre. Opløseligt i NH4OH
Formel vægt 165.95
RUO– Kun brug til forskning
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.