Få mere at vide
Sølv tinfoil, 0,005 mm (0,0002 tommer) tykt, 99,97 % (metalbasis)
Artikelnummer. 11480331
Skift visning
Mængde:
25 x 25 mm
50 x 50 mm
Pakningsstørrelse:
25mm
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11480331 50 x 50 mm Hver
11328668 25 x 25 mm 25mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11480331 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 040748.FI
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 08-10-2026
Mikroelektronik, kontakter og belægninger | CAS: 7440-22-4 | Ag | 107,87 g/mol
Mikroelektronik, kontakter og belægninger
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7440-22-4
Molekylær formel Ag
Molekylvægt (g/mol) 107.87
MDL nummer MFCD00003397
InChI nøgle BQCADISMDOOEFD-UHFFFAOYSA-N
Synonym argentum, metal, atom, colloidal, silver, colloidal, silver, elemental, algaedyn, amalgum, epinall, silber
PubChem CID 23954
ChEBI CHEBI:9141
IUPAC navn sølv
SMIL [Ag]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Silver Thinfoil
Navn note 0,005 mm (0,0002 tommer) tyk, ikke certificeret nålehulsfri
Mængde 50 x 50 mm
Lugt Karakteristik
Vægt ≈0,03g/25x25mm
Form Floret
Assay Procent Noter (metalbasis)
Procent renhed 99.97%