Få mere at vide
Silver Tetrafluoroborate, TRC
Artikelnummer. 30424462
Skift visning
Mængde:
10 g
Artikelnummer. Mængde
30424462 10 g
1 options
Artikelnummer. 30424462 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCS46506510G
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Silver Tetrafluoroborate
CAS 14104-20-2
Mængde 10 g
Molekylær formel AgBF4
Synonym Silver Fluoborate','Silver Tetrafluoroborate, Boron Silver Fluoride (BAgF4), Silver Borofluoride, Silver Borofluoride AgBF4, Silver Fluoroborate, Silver Fluoroborate (AgBF4), Silver Tetrafluoroborate, Silver(1+) Tetrafluoroborate, Silver(1+) Tetrafluoroborate, Silver(I) Tetrafluoroborate
InChI formel InChI=1S/Ag.BF4/c;2-1(3,4)5/q+1;-1
SMIL F[B](F)(F)(F)[Ag]
IUPAC navn argentio(tetrafluoro)boron
Molekylvægt (g/mol) 194.67
Formel vægt 193.908