Få mere at vide
Silver tetrafluoroborate, 99%
Artikelnummer. 10296250 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
1 g
10 g
50 g
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
10g
1g
50g
Artikelnummer. 10296250
Brand: Thermo Scientific Acros 197090100
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 14104-20-2 | AgBF4 | 194.67 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 14104-20-2
Molekylær formel AgBF4
Molekylvægt (g/mol) 194.67
MDL nummer MFCD00003408
InChI nøgle CCAVYRRHZLAMDJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym silver tetrafluoroborate, silver borofluoride, silver fluoborate, silver fluoroborate, silver i tetrafluoroborate, borate 1-, tetrafluoro-, silver 1+, silver tetrafluroborate, acmc-209clm
PubChem CID 159722
SMIL [Ag+].F[B-](F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Silver tetrafluoroborate
Navn note 99%
Farve Beige
Fysisk form Krystallinsk pulver
Mængde 10 g
Analyseprocentområde 43.92% min. (BF4)
Lineær formel AgBF4
Opløselighedsinformation Solubility in water: soluble.
IUPAC navn sølv(1+) tetrafluorboranid
Formel vægt 194.67
Procent renhed 99%
Emballage Plastflaske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Silver tetrafluoroborate
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.