Få mere at vide
Silver tetrafluoroborate, 99%
Artikelnummer. 11337237
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11337237 10 g 10g
11327237 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11337237 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 011539.09
Request Bulk or Custom Format
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Lysfølsom og hygroskopisk
Sølvtetrafluorborat finder anvendelse som et nyttigt reagens i uorganisk, organisk og organometallisk kemi. Det fungerer som en moderat stærk oxidant i dichlormethan, erstatter halogenidanioner og ligander med svagt koordinerende tetrafluorboratanioner og opfører sig som en katalysator for ringslutningsreaktioner. Det er en potent promotor til kemisk glykosylering.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 14104-20-2
Molekylær formel AgBF4
Molekylvægt (g/mol) 194.67
MDL nummer MFCD00003408
InChI nøgle CCAVYRRHZLAMDJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym silver tetrafluoroborate, silver borofluoride, silver fluoborate, silver fluoroborate, silver i tetrafluoroborate, borate 1-, tetrafluoro-, silver 1+, silver tetrafluroborate, acmc-209clm
PubChem CID 159722
IUPAC navn sølv;tetrafluorborat
SMIL [Ag+].F[B-](F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Silver tetrafluoroborate
Smeltepunkt 200°C (decomposition)
Farve Brun til hvid
Fysisk form Krystallinsk
Mængde 10 g
Analyseprocentområde 99%
Opløselighedsinformation Soluble in water and polar organic solvents.
Formel vægt 194.67
Lugt Odorless
Følsomhed Hygroscopic; Light sensitive
Udseende White to pale brown crystals or powder