Få mere at vide
Silver sulfide, Premion™, 99.995% (metals basis)
Artikelnummer. 11356478
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11356478 5 g 5g
11346478 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11356478 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 012113.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 21548-73-2 | Ag2S | 247.80 g/mol
Det finder anvendelse som fotosensibilisator i fotografering. Sværtning af sølv til smykker og desinfektion/sterilisering af reservoirer. Antibakterielle og antimikrobielle midler. Laboratoriereagenser. En blandet ionisk-elektronisk leder. I IR-detektorer, fotoledere, fotovoltaiske celler, elektrokemiske lagringsceller osv. Sort farvestof i keramiske glasurer og til niello metalarbejde. Autometallografi til påvisning af katalytiske vævsmetaller og kolloide guldpartikler bundet til makromolekyler.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 21548-73-2
Molekylær formel Ag2S
Molekylvægt (g/mol) 247.80
MDL nummer MFCD00003406
InChI nøgle XUARKZBEFFVFRG-UHFFFAOYSA-N
IUPAC navn disilver(1+)sulfandiid
SMIL [S--].[Ag+].[Ag+]
Specifikationer
Kemisk navn eller materiale Silver sulfide
Smeltepunkt 825°C
Farve Grå til sort
Fysisk form Pulver
Mængde 5 g
Analyseprocentområde 99.998% (metals basis)
Opløselighedsinformation Insoluble in most of the solvents. Insoluble in acids,alkalies and aqueous ammoniums.
Formel vægt 247.8
Lugt Odorless
Følsomhed Light sensitive
Udseende Dark grey to black powder/flake/crystalline/beads
Tæthed 7.317
Visa mer Visa mindre
RUO– Kun brug til forskning
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.