Få mere at vide
Sølvsulfid, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11341239
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11341239 5 g 5g
11321239 25 g 25g
11331239 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11341239 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 011416.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 21548-73-2 | Ag2S | 247.80 g/mol
Sølvsulfid er nyttig som fotosensibilisator i fotografering, mellemprodukter, kemisk forskning.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 21548-73-2
Molekylær formel Ag2S
Molekylvægt (g/mol) 247.80
MDL nummer MFCD00003406
InChI nøgle XUARKZBEFFVFRG-UHFFFAOYSA-N
IUPAC navn disilver(1+)sulfandiid
SMIL [S--].[Ag+].[Ag+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Silver sulfide
Smeltepunkt 825°C
Farve Gul
Fysisk form Pulver
Mængde 5 g
Analyseprocentområde 99%
Opløselighedsinformation Soluble in HNO3,alkali cyanide solutions. Insoluble in water
Formel vægt 247.8
Lugt Odorless
Følsomhed Light sensitive
Udseende Dark gray to black powder/flake/crystalline/beads
Tæthed 7.317 g/cm3 at 20°C