Få mere at vide
Silver sulfide, 99.999% (metals basis)
Artikelnummer. 15432277
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15432277 5 g 5g
15442277 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15432277 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 045458.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
, 02 950 59 478
CAS: 21548-73-2 | Ag2S | 247.80 g/mol
Sølvsulfid bruges som fotosensibilisator i fotografering, antibakterielle og antimikrobielle midler. Det er også nyttigt som kvalitativ uorganisk analyse.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 21548-73-2
Molekylær formel Ag2S
Molekylvægt (g/mol) 247.80
MDL nummer MFCD00003406
InChI nøgle XUARKZBEFFVFRG-UHFFFAOYSA-N
IUPAC navn disilver(1+)sulfandiid
SMIL [S--].[Ag+].[Ag+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Silver sulfide
Smeltepunkt 825°C
Farve Grå til sort
Fysisk form Pieces
Mængde 5 g
Assay Procent Noter (metalbasis)
FN nummer UN3077
Merck Index 14,8530
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 247.8
Procent renhed 99.999%
Lugt Odorless
Følsomhed Light sensitive
Tæthed 7.317 g/mL