Få mere at vide
Silver sulfide, 99.9+% (metals basis)
Artikelnummer. 11413790
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11413790 25 g 25g
11403790 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11413790 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 089473.14
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 21548-73-2 | Ag2S | 247.80 g/mol
Sølvsulfid er nyttig som fotosensibilisator i fotografering, mellemprodukter, kemisk forskning.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 21548-73-2
Molekylær formel Ag2S
Molekylvægt (g/mol) 247.80
MDL nummer MFCD00003406
InChI nøgle XUARKZBEFFVFRG-UHFFFAOYSA-N
IUPAC navn disilver(1+)sulfandiid
SMIL [S--].[Ag+].[Ag+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Silver sulfide
Smeltepunkt 825°C
Farve Grå til sort
Fysisk form Krystallinsk pulver
Mængde 25 g
Assay Procent Noter (metalbasis)
FN nummer UN3077
Merck Index 14,8530
Opløselighedsinformation Soluble in aq. HCN,aq. citric acid with KNO3. Insoluble in acids,alkalies,aqueous ammoniums.
Formel vægt 247.8
Procent renhed ≥99.9%
Lugt Odorless
Følsomhed Light sensitive
Tæthed 7.317 g/mL