Få mere at vide
Sølvsulfat, TRC
Artikelnummer. 30240550
Skift visning
Mængde:
5 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30240550 50 g
30240652 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30240550 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCS46506050G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10294-26-5
Molekylær formel Ag2O4S
Molekylvægt (g/mol) 311.8
Synonym Disilver Monosulfate, Disilver Sulfate, Disilver(1+) Sulfate, Silver SulfateSilver Sulfate (Ag2SO4), Sulfuric Acid Disilver Salt, Sulfuric Acid Silver Salt (1:2);
IUPAC navn Disilver; sulfat
SMIL [Ag+].[Ag+].[O-]S(=O)(=O)[O-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Silver Sulfate
Mængde 50 g
InChI formel InChI=1S/2Ag.H2O4S/c;;1-5(2,3)4/h;;(H2,1,2,3,4)/q2*+1;/p-2
Formel vægt 309.7619