Få mere at vide
Sølvsulfat-Svovlsyreopløsning, volumetrisk opløsning, til COD-bestemmelse i henhold til DIN 38409, del 41, Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 15604320 Shop alle Honeywell Fluka produkter
Skift visning
Mængde:
1 L
2.5 L
4 x 2.5 L
6 x 1 L
Pakningsstørrelse:
1 L
2.5 L
Pakke med 4
Pakke med 6
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15604320 1 L 1 L
15614320 2.5 L 2.5 L
15634320 6 x 1 L Pakke med 6
15624320 4 x 2.5 L Pakke med 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 15604320 Leverandør Honeywell-Fluka Leverandørnr. 346291L
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Volumetrisk opløsning, til COD-bestemmelse i henhold til DIN 38409, del 41
  • Opløsninger fremstilles med råmaterialer, der opfylder eller overgår kravene fra American Chemical Society
  • Hvor der ikke findes nogen ACS-specifikationer, anvendes kemikalier af højeste renhed til rådighed
  • Alle vandige opløsninger fremstilles ved hjælp af højrent, deioniseret, vand, som opfylder krav til ASTM type 1 vand af reagenskvalitet
  • Der føres nøjagtige produktions- og kvalitetskontrolregistre, hvilket giver sporbarhed af råvarer
  • Alle løsninger er garanteret at opfylde etiketspecifikationerne
  • Alle løsningsetiketter opfylder eller overgår alle ISO , DOT og OSHA regler
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7664-93-9
Molekylær formel H2O4S
Molekylvægt (g/mol) 98.07
MDL nummer MFCD00064589
InChI nøgle QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N
Synonym oil of vitriol, sulphuric acid, dihydrogen sulfate, mattling acid, battery acid, dipping acid, acide sulfurique, electrolyte acid, acidum sulfuricum, vitriol brown oil
PubChem CID 1118
ChEBI CHEBI:26836
IUPAC navn svovlsyre
SMIL OS(O)(=O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Silver sulfate-Sulfuric acid solution
Mængde 1 L
FN nummer UN3264
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Silver sulfate-Sulfuric acid solution
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1A
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
Faresætning
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
Sikkerhedssætning
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P284-¢I tilfælde af utilstrækkelig ventilation!, anvend åndedrætsværn.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: sulphuric acid, Disilver(1+) sulphate