Få mere at vide
Silver Sulfate Solution 5% (w/v) (d=1.84) In Sulfuric Acid, for COD, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10030230 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
2.5 L
Pakningsstørrelse:
2.5 L
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10030230 2.5 L 2.5 L
1 options
Artikelnummer. 10030230 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. J/7410/PB17
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Tekniske data
Farve Farveløs
CAS 10294-26-5
Molekylær formel Ag2H2O4S
MDL nummer 3407
Synonym silver sulfate, disilver sulfate, disilver 1+ sulfate, unii-8qg6hv4zpo, disilver 1+ sulphate, sulfuric acid, disilver 1+ salt, 8qg6hv4zpo, disilver 1+ ion sulfate, sulfuric acid, silver 1+ salt 1:2, sulfuric acid disilver i salt
InChI nøgle YPNVIBVEFVRZPJ-UHFFFAOYSA-N
SMIL [Ag+].[Ag+].OS(O)(=O)=O
IUPAC navn disilver(1+) svovlsyre
Molekylvægt (g/mol) 313.81
PubChem CID 159865
Formel vægt 311.79g/mol
Emballage Plastbelagt glasflaske
pH 1
Mængde 2.5 L
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Silver sulfate, 10 g/l solution in sulfuric acid
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1A
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.