Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Silver sulfate |
| Farve | Farveløs |
| Navn note | 10 g/L opløsning i svovlsyre |
| CAS | 10294-26-5, 7664-93-9 |
| Tæthed | 1.8400g/mL |
| Emballage | Glasflaske |
| Specifik vægtfylde | 1.84 |
| Molekylær formel | Ag2H2O4S |
| Lineær formel | Ag2SO4 |
| MDL nummer | MFCD00003407 |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Silver sulfate, 10 g/l solution in sulfuric acid
- Fare
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1A
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.