Få mere at vide
Silver sulfate, pure, 10 g/l solution in sulfuric acid
Artikelnummer. 10237460 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 l
2,5 l
Pakningsstørrelse:
1 L
2.5 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10237460 1 l 1 L
10247460 2,5 l 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10237460 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 279480010
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
, 02 950 59 478
CAS: 10294-26-5 | Ag2H2O4S | 313.81 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Silver sulfate
Farve Farveløs
Navn note 10g/L Solution in Sulfuric Acid
CAS 10294-26-5, 7664-93-9
Molekylær formel Ag2H2O4S
Lineær formel Ag2SO4
MDL nummer MFCD00003407
Fieser 01,1015; 03,254; 04,435
Tæthed 1.8400g/mL
Merck Index 15, 8668
Synonym silver sulfate, disilver sulfate, disilver 1+ sulfate, unii-8qg6hv4zpo, disilver 1+ sulphate, sulfuric acid, disilver 1+ salt, 8qg6hv4zpo, disilver 1+ ion sulfate, sulfuric acid, silver 1+ salt 1:2, sulfuric acid disilver i salt
InChI nøgle YPNVIBVEFVRZPJ-UHFFFAOYSA-N
SMIL [Ag+].[Ag+].OS(O)(=O)=O
IUPAC navn disilver(1+) svovlsyre
Molekylvægt (g/mol) 313.81
PubChem CID 159865
Formel vægt 311.79
Grad Ren
Emballage Glasflaske
Specifik vægtfylde 1.84
Mængde 1 l
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Silver sulfate, 10 g/l solution in sulfuric acid
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1A
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.