Få mere at vide
Silver sulfate, Premion™, 99.999% (metals basis)
Artikelnummer. 11326478
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11326478 5 g 5g
11336478 25 g 25g
11316478 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11326478 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 012112.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 10294-26-5 | Ag2H2O4S | 313.81 g/mol
Sølv(I)sulfat anvendes til sølvplettering og elektrolyse. Det er en nyttig ikke-pletterende erstatning for sølvnitrat. Sølvsulfat/jod er et fremragende joderingsreagens til alkyl, alkoxybenzener, aromatiske aminer og uridiner. Det bruges i batterier; dets farmaceutiske sammensætning bruges som et antimikrobielt middel.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10294-26-5
Molekylær formel Ag2H2O4S
Molekylvægt (g/mol) 313.81
MDL nummer MFCD00003407
InChI nøgle YPNVIBVEFVRZPJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym silver sulfate, disilver sulfate, disilver 1+ sulfate, unii-8qg6hv4zpo, disilver 1+ sulphate, sulfuric acid, disilver 1+ salt, 8qg6hv4zpo, disilver 1+ ion sulfate, sulfuric acid, silver 1+ salt 1:2, sulfuric acid disilver i salt
PubChem CID 159865
IUPAC navn disilver(1+) svovlsyre
SMIL [Ag+].[Ag+].OS(O)(=O)=O
Tekniske data
Kogepunkt 1085°C (decomposition)
Kemisk navn eller materiale Silver sulfate
Smeltepunkt 657°C
Farve Hvid
Fysisk form Pulver
Mængde 5 g
Analyseprocentområde 99.999% (metals basis)
Opløselighedsinformation Partially soluble in water. Water solubility increases with temperature. Soluble in nitric acid,ammonia and conc. sulfuric acid.
Formel vægt 311.8
Lugt Odorless
Følsomhed Light sensitive
Udseende White powder
Tæthed 5.45 g/cm3 at 20°C