Få mere at vide
Sølvsulfat, Premion™, 99,99% (metalbasis), Ag 68,9% min
Artikelnummer. 11324168
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11324168 25 g 25g
11334168 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11324168 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 041443.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-12-2026
CAS: 10294-26-5 | Ag2H2O4S | 313,81 g/mol
Sølv(I)sulfat anvendes til sølvplettering og elektrolyse. Det er en nyttig ikke-pletterende erstatning for sølvnitrat. Sølvsulfat/jod er et fremragende joderingsreagens til alkyl, alkoxybenzener, aromatiske aminer og uridiner. Det bruges i batterier; dets farmaceutiske sammensætning bruges som et antimikrobielt middel.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10294-26-5
Molekylær formel Ag2H2O4S
Molekylvægt (g/mol) 313.81
MDL nummer MFCD00003407
InChI nøgle YPNVIBVEFVRZPJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym silver sulfate, disilver sulfate, disilver 1+ sulfate, unii-8qg6hv4zpo, disilver 1+ sulphate, sulfuric acid, disilver 1+ salt, 8qg6hv4zpo, disilver 1+ ion sulfate, sulfuric acid, silver 1+ salt 1:2, sulfuric acid disilver i salt
PubChem CID 159865
IUPAC navn disilver(1+) svovlsyre
SMIL [Ag+].[Ag+].OS(O)(=O)=O
Tekniske data
Kogepunkt 1085 °C (dekomponering)
Kemisk navn eller materiale Silver sulfate
Smeltepunkt 657 °C
Farve Hvid
Fysisk form Pulver
Mængde 25 g
Lugt Lugtfri
Følsomhed Lysfølsom
Assay Procent Noter (metalbasis)
Tæthed 5.45 g/mL
Lineær formel Ag2SO4
FN nummer UN3077
Merck Index 14,8529
Opløselighedsinformation Delvist opløseligt i vand. Vandopløseligheden stiger med temperaturen. Opløselig i salpetersyre, ammoniak og konc. svovlsyre.
Formel vægt 311.8
Procent renhed 99.99%
Grad Premion
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) Ag 68.9% min.