Tekniske data
| Kogepunkt | 1085°C |
| Smeltepunkt | 652°C |
| Farve | Hvid |
| pH | 5 til 6 |
| Fysisk form | Fast stof |
| Mængde | 500 g |
| Formel vægt | 311.79g/mol |
| Emballage | Ravfarvet glasflaske |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Silver sulfate
- Fare
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
- AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
- H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.