Få mere at vide
Sølvsulfat, certificeret AR til analyse, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 10774381 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Emballage:
Glaskrukke
Glass Jar
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10774381 100 g Glaskrukke 100g
10090340 25 g Glass Jar 25g
11448822 500 g Ravfarvet glasflaske 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10774381 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. S/1400/48
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kemiske identifikatorer
CAS 10294-26-5
Molekylær formel Ag2H2O4S
Molekylvægt (g/mol) 313.81
MDL nummer 3407
InChI nøgle YPNVIBVEFVRZPJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym silver sulfate, disilver sulfate, disilver 1+ sulfate, unii-8qg6hv4zpo, disilver 1+ sulphate, sulfuric acid, disilver 1+ salt, 8qg6hv4zpo, disilver 1+ ion sulfate, sulfuric acid, silver 1+ salt 1:2, sulfuric acid disilver i salt
PubChem CID 159865
IUPAC navn disilver(1+) svovlsyre
SMIL [Ag+].[Ag+].OS(O)(=O)=O
Tekniske data
Kogepunkt 1085°C
Smeltepunkt 652°C
Farve Hvid
pH 5 til 6
Fysisk form Fast stof
Mængde 100 g
Formel vægt 311.79g/mol
Emballage Glaskrukke