Få mere at vide
Sølvsulfat, ACS, 98% min
Artikelnummer. 11361239
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11361239 100 g 100g
11351239 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11361239 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 011417.22
 Begrænset vare
Request Bulk or Custom Format
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
CAS: 10294-26-5 | Ag2H2O4S | 313,81 g/mol
Sølv(I)sulfat anvendes til sølvplettering og elektrolyse. Det er en nyttig ikke-pletterende erstatning for sølvnitrat. Sølvsulfat/jod er et fremragende joderingsreagens til alkyl, alkoxybenzener, aromatiske aminer og uridiner. Det bruges i batterier; dets farmaceutiske sammensætning anvendes som et antimikrobielt middel.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10294-26-5
Molekylær formel Ag2H2O4S
Molekylvægt (g/mol) 313.81
MDL nummer MFCD00003407
InChI nøgle YPNVIBVEFVRZPJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym silver sulfate, disilver sulfate, disilver 1+ sulfate, unii-8qg6hv4zpo, disilver 1+ sulphate, sulfuric acid, disilver 1+ salt, 8qg6hv4zpo, disilver 1+ ion sulfate, sulfuric acid, silver 1+ salt 1:2, sulfuric acid disilver i salt
PubChem CID 159865
IUPAC navn disilver(1+) svovlsyre
SMIL [Ag+].[Ag+].OS(O)(=O)=O
Tekniske data
Kogepunkt 1085 °C (dekomponering)
Kemisk navn eller materiale Silver sulfate
Smeltepunkt 657 °C
Navn note For AAS-analyse
Fysisk form Pulver
Mængde 100 g
Følsomhed Lysfølsom
Analyseprocentområde 98%
Tæthed 5.45 g/mL
Opløselighedsinformation Delvist opløseligt i vand. Vandopløseligheden stiger med temperaturen. Opløseligt i HNO3, ammoniak og konsentrerede H2SO4.
Formel vægt 311.8
Grad ACS-reagens