Få mere at vide
Silver sulfate, 99%, extra pure
Artikelnummer. 10783884 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
10 g
100 g
500 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
10g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10783884 500 g Glasflaske 500g
10174930 10 g Glasflaske 10g
10606622 100 g Glasflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10783884 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 209475000
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 10294-26-5 | Ag2H2O4S | 313.81 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10294-26-5
Molekylær formel Ag2H2O4S
Molekylvægt (g/mol) 313.81
MDL nummer MFCD00003407
InChI nøgle YPNVIBVEFVRZPJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym silver sulfate, disilver sulfate, disilver 1+ sulfate, unii-8qg6hv4zpo, disilver 1+ sulphate, sulfuric acid, disilver 1+ salt, 8qg6hv4zpo, disilver 1+ ion sulfate, sulfuric acid, silver 1+ salt 1:2, sulfuric acid disilver i salt
PubChem CID 159865
IUPAC navn disilver(1+) svovlsyre
SMIL [Ag+].[Ag+].OS(O)(=O)=O
Tekniske data
Kogepunkt 1085.0°C
Kemisk navn eller materiale Silver sulfate
Smeltepunkt 652.0°C
Farve Hvid
Fysisk form Fint krystallinsk pulver
Mængde 500 g
Analyseprocentområde 98.5% min. (Argentometry)
Lineær formel Ag2SO4
Fieser 01,1015; 03,254; 04,435
Merck Index 15, 8668
Opløselighedsinformation Solubility in water: 7.4g/L (20°C). Other solubilities: soluble in nh4oh,nitric acid and sulfuric acid,insoluble in alcohol
Formel vægt 311.79
Procent renhed 99%
Grad Ekstra ren
Emballage Glasflaske
Tæthed 1.84g/mL