Tekniske data
| Kogepunkt | 1085,0 °C |
| Kemisk navn eller materiale | Silver sulfate |
| Smeltepunkt | 652,0 °C |
| Farve | Hvid |
| Fysisk form | Fint krystallinsk pulver |
| Mængde | 10 g |
| Emballage | Glasflaske |
| Analyseprocentområde | 98,5% min. (Argentometri) |
| Tæthed | 1.84g/mL |
| Lineær formel | Ag2SO4 |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Silver sulfate
- Fare
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
- AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
- H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- MIXTURE LIST-Contain: Silver sulfate