Få mere at vide
Sølv Sulfadiazin, Mikromol™
Artikelnummer. 17970456
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
17970456 250 mg
1 options
Artikelnummer. 17970456 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM1420.00
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-11-2026
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
Sølvsulfadiazin
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Silver Sulfadiazine
CAS 22199-08-2
Analyt- eller komponentnavne Silver Sulfadiazine
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C10 H9 N4 O2 S . Ag
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Silver, (4-amino-N-2-pyrimidinylbenzenesulfonamidato-NN,O1)-, Sulfanilamide, N1-2-pyrimidinyl-, monosilver(1+) salt (8CI), Benzenesulfonamide, 4-amino-N-2-pyrimidinyl-, silver complex, Altreet-Ag, Dermazin, Dermazine, Flamazine, Flammazine, Geben, NSC 625324, Physiotulle-Ag, Silvadene, Silver 2-sulfanilamidopyrimidine, Silver sulfadiazine, Silver sulphadiazine, Silverol, Sulfadiazine silver, Sulfadiazine silver salt, Silver, [4-amino-N-(2-pyrimidinyl-kappaN1)benzenesulfonamidato-kappaO]-
InChI formel InChI=1S/C10H9N4O2S.Ag/c11-8-2-4-9(5-3-8)17(15,16)14-10-12-6-1-7-13-10;/h1-7H,11H2;/q-1;+1
SMIL [Ag+].Nc1ccc(cc1)S(=O)(=O)[N-]c2ncccn2
IUPAC navn sølv; (4-aminophenyl)sulfonyl-pyrimidin-2-ylazanid
Molekylvægt (g/mol) 357.14
Mængde 250 mg
Formel vægt 355,9497 g/mol